5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Methylcyclohexane-1,3-dione
M0945-1G
M0945-5G
TCIAM0945-1GEA
22
EUR
TCIAM0945-1G
TCIAM0945-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98,0 GC, T
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula:
C₇H₁₀O₂ Peso Molecular: 126.16 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010379 Número CAS: 4341-24-6 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |