2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2-Methylcyclopentane-1,3-dione
M0901-25G
M0901-5G
TCIAM0901-25GEA
96
EUR
TCIAM0901-25G
TCIAM0901-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Fórmula:
C₆H₈O₂ Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa) Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001406 Número CAS: 765-69-5 EINECS: 212-153-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 210.0 to 217.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |