Print…
3,3,5-Trimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0602-25ML T0602-500ML
TCIAT0602-25MLEA 17 EUR
TCIAT0602-25ML TCIAT0602-500ML
3,3,5-Trimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
3,3,5-Trimetilciclohexanona
Fórmula: C₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019466
Número CAS: 873-94-9
EINECS: 212-855-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&vid=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %