Print…
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0569-25ML H0569-500ML
TCIAH0569-25MLEA 227 EUR
TCIAH0569-25ML TCIAH0569-500ML
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (por GC)
2-Heptylcyclopentanone
Fórmula: C₁₂H₂₂O
Ponto de ebulição: 264°C
Número MDL : MFCD00019315
Número CAS: 137-03-1
EINECS: 205-273-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&vid=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %