Print…
(Bromomethyl)cyclohexane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1708-25G B1708-500G B1708-100G
TCIAB1708-25GEA 57 EUR
TCIAB1708-25G TCIAB1708-500G TCIAB1708-100G
(Bromomethyl)cyclohexane ≥97.0% (por GC)
(Bromomethyl)cyclohexane
Fórmula: C₇H₁₃Br
Ponto de ebulição: 94°C
Densidade: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001509
Número CAS: 2550-36-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&vid=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %