Print…
Ciclopentano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 16 EUR
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Ciclopentano ≥98.0% (por GC)
Ciclopentano
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 50°C
Ponto de Fusão: –93,3 °C
Densidade: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001356
Número CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %