Print…
2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2625-1G B2625-5G
TCIAB2625-1GEA 35 EUR
TCIAB2625-1G TCIAB2625-5G
2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD04966945
Número CAS: 128071-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&vid=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C