Print…
2-Acetamido-5-bromopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2375-1G A2375-5G
TCIAA2375-1GEA 16 EUR
TCIAA2375-1G TCIAA2375-5G
2-Acetamido-5-bromopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetamido-5-bromopyridine
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Número MDL : MFCD00468968
Número CAS: 7169-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&vid=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C