Print…
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylpyryliumtetrafluoroborate
T2375-25G T2375-5G
TCIAT2375-25GEA 235 EUR
TCIAT2375-25G TCIAT2375-5G
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₁₁BF₄O
Peso Molecular: 209.98 g/mol
Ponto de Fusão: 208°C
Número MDL : MFCD00032098
Número CAS: 773-01-3
EINECS: 212-256-2
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c785959cdcf3cf8ae86df539c999a80474059ec&vid=9c785959cdcf3cf8ae86df539c999a80474059ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %