Print…
Cloridrato de piridoxina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
P0561-500G P0561-25G P0561-100G
TCIAP0561-500GEA 355 EUR
TCIAP0561-500G TCIAP0561-25G TCIAP0561-100G
Cloridrato de piridoxina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloridrato de piridoxina
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₃
Peso Molecular: 205.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012807
Número CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 14,07982
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&vid=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency