Print…
Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1507-25G T1507-5G
TCIAT1507-25GEA 104 EUR
TCIAT1507-25G TCIAT1507-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₃H₉BF₄O
Peso Molecular: 147.91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011798
Número CAS: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&vid=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %