Print…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1147-25ML D1147-5ML
TCIAD1147-25MLEA 62 EUR
TCIAD1147-25ML TCIAD1147-5ML
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane ≥96.0% (por GC)
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Fórmula: C₈H₁₁ClSi
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00000499
Número CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1268fe2b596dd5437377e191d895325c98c7b3c&vid=b1268fe2b596dd5437377e191d895325c98c7b3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %