Print…
4-Methylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0559-25G M0559-500G
TCIAM0559-25GEA 36 EUR
TCIAM0559-25G TCIAM0559-500G
4-Methylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methylphthalic anhydride
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 299°C
Número MDL : MFCD00041856
Número CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&vid=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C