Print…
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
M1498-25G M1498-5G
TCIAM1498-25GEA 99 EUR
TCIAM1498-25G TCIAM1498-5G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00042324
Número CAS: 2967-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&vid=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %