Print…
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
M1718-25G M1718-5G
TCIAM1718-25GEA 51 EUR
TCIAM1718-25G TCIAM1718-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00043543
Número CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&vid=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %