Print…
Ethyl-3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0374-25G D0374-5G
TCIAD0374-25GEA 175 EUR
TCIAD0374-25G TCIAD0374-5G
Ethyl-3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₈Cl₂O₃
Número MDL : MFCD00016420
Número CAS: 17302-82-8
EINECS: 241-331-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28f9a0fcc0433c17585fece503d8043d475f9da&vid=a28f9a0fcc0433c17585fece503d8043d475f9da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency