Print…
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
M2033-25G M2033-5G
TCIAM2033-25GEA 59 EUR
TCIAM2033-25G TCIAM2033-5G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Número MDL : MFCD00144763
Número CAS: 27007-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&vid=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C