Print…
4-(Boc-amino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Boc-Amino)pyridine
B3331-25G B3331-5G
TCIAB3331-25GEA 271 EUR
TCIAB3331-25G TCIAB3331-5G
4-(Boc-amino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Boc-amino)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD02179232
Número CAS: 98400-69-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6ece3176304370ee3360e61e92f5865f2c7fa18&vid=b6ece3176304370ee3360e61e92f5865f2c7fa18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C