Print…
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
B1036-25G B1036-5G
TCIAB1036-25GEA 203 EUR
TCIAB1036-25G TCIAB1036-5G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₉BBrF₄N
Peso Molecular: 273.86 g/mol
Número MDL : MFCD00060046
Número CAS: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994a9cf09456337ec31e28c0a4f45aa4e9b01804&vid=994a9cf09456337ec31e28c0a4f45aa4e9b01804&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity