Print…
Methyl-3-furoate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl furan-3-carboxylate
F0468-25G F0468-5G
TCIAF0468-25GEA 307 EUR
TCIAF0468-25G TCIAF0468-5G
Methyl-3-furoate ≥96.0% (por GC)
Methyl-3-furoate
Fórmula: C₆H₆O₃
Ponto de ebulição: 64°C
Número MDL : MFCD06203671
Número CAS: 13129-23-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&vid=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %