Print…
1-(2-Aminoethyl)piperazine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0304-25ML A0304-500ML
TCIAA0304-25MLEA 16 EUR
TCIAA0304-25ML TCIAA0304-500ML
1-(2-Aminoethyl)piperazine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Fórmula: C₆H₁₅N₃
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Fusão: -19°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00005971
Número CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c589e487c6e92d3816b0d8327700217c4300aa15&vid=c589e487c6e92d3816b0d8327700217c4300aa15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %