Print…
1-Acetylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1399-25G A1399-5G
TCIAA1399-25GEA 81 EUR
TCIAA1399-25G TCIAA1399-5G
1-Acetylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Acetylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Número MDL : MFCD00058676
Número CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bf8118b283906683c319c9803188f24ea89a74&vid=d0bf8118b283906683c319c9803188f24ea89a74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %