Print…
4-Nitrophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
N0246-100G N0246-25G
TCIAN0246-100GEA 356 EUR
TCIAN0246-100G TCIAN0246-25G
4-Nitrophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃NO₅
Peso Molecular: 193.12 g/mol
Ponto de ebulição: 197°C
Número MDL : MFCD00005922
Número CAS: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=791e227908dd595b2d1e531953a91432547f1f8f&vid=791e227908dd595b2d1e531953a91432547f1f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Acetic acid very faint turbidity