Print…
Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 195 EUR
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0% (por GC)
Chloro(di-tert-butyl)phosphine
Fórmula: C₈H₁₈ClP
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Fusão: 3°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00008815
Número CAS: 13716-10-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %