Print…
4-Chloropyridine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0281-25G C0281-250G
TCIAC0281-25GEA 46 EUR
TCIAC0281-25G TCIAC0281-250G
4-Chloropyridine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Chloropyridine hydrochloride
Fórmula: C₅H₅Cl₂N
Número MDL : MFCD00012829
Número CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c315c6ffcea118609f377b883e0039af118863b&vid=8c315c6ffcea118609f377b883e0039af118863b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency