Print…
4-Ethynyltoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
E0655-25G E0655-5G
TCIAE0655-25GEA 155 EUR
TCIAE0655-25G TCIAE0655-5G
4-Ethynyltoluene ≥97.0% (por GC)
4-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00008571
Número CAS: 766-97-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1485a049b4d392b2b4b369bec7949672b97444&vid=bf1485a049b4d392b2b4b369bec7949672b97444&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %