Print…
Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl 2,4-difluorobenzoate
M1879-25G M1879-5G
TCIAM1879-25GEA 90 EUR
TCIAM1879-25G TCIAM1879-5G
Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 194°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD03093799
Número CAS: 106614-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&vid=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %