Print…
Aluminium triethanolate 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Aluminumethoxide, Aluminum ethoxide, Aluminium triethylate
A0245-25G A0245-250G
TCIAA0245-25GEA 16 EUR
TCIAA0245-25G TCIAA0245-250G
Aluminium triethanolate 98,0 Titrimetric
Aluminium triethanolate
Fórmula: C₆H₁₅AlO₃
Peso Molecular: 162.16 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: 140°C
Número MDL : MFCD00009658
Número CAS: 555-75-9
EINECS: 209-105-8
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,00338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&vid=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %