Print…
(±)-α-Terpineol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0984-25ML T0984-500ML T0984-100ML
TCIAT0984-25MLEA 18 EUR
TCIAT0984-25ML TCIAT0984-500ML TCIAT0984-100ML
(±)-α-Terpineol ≥95.0% (por GC)
(±)-α-Terpineol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 218°C
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Merck Index: 14,09171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&vid=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %