Print…
4-Chloro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2604-1G C2604-5G
TCIAC2604-1GEA 38 EUR
TCIAC2604-1G TCIAC2604-5G
4-Chloro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chloro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Número MDL : MFCD00060676
Número CAS: 13421-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&vid=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C