Print…
Methyl-3-bromopropionate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromopropanoate
B0648-25G B0648-100G
TCIAB0648-25GEA 50 EUR
TCIAB0648-25G TCIAB0648-100G
Methyl-3-bromopropionate ≥99.0% (por GC)
Methyl-3-bromopropionate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00000250
Número CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&vid=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %