Print…
Ethyl-3-bromopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromopropanoate
B0647-25G B0647-500G B0647-100G
TCIAB0647-25GEA 43 EUR
TCIAB0647-25G TCIAB0647-500G TCIAB0647-100G
Ethyl-3-bromopropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-bromopropionate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00000251
Número CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&vid=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %