Print…
Ciclohexano ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 16 EUR
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Ciclohexano ≥99.5% (por GC)
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %