Print…
Cycloheptane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0465-25ML C0465-5ML
TCIAC0465-25MLEA 208 EUR
TCIAC0465-25ML TCIAC0465-5ML
Cycloheptane ≥98.0% (por GC)
Cycloheptane
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004147
Número CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&vid=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %