Print…
Cyclododecanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
C0461-25G C0461-500G
TCIAC0461-25GEA 16 EUR
TCIAC0461-25G TCIAC0461-500G
Cyclododecanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Cyclododecanol
Fórmula: C₁₂H₂₄O
Peso Molecular: 184.32 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003717
Número CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d9bcbb53e59f37c8903651db947941cb97527&vid=773d9bcbb53e59f37c8903651db947941cb97527&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency