Print…
Cyclopropylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0981-25ML C0981-5ML
TCIAC0981-25MLEA 44 EUR
TCIAC0981-25ML TCIAC0981-5ML
Cyclopropylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Cyclopropylamine
Fórmula: C₃H₇N
Ponto de ebulição: 50°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 1°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001301
Número CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&vid=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %