Print…
Cicloexilamina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Aminocyclohexane
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 17 EUR
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
Cicloexilamina ≥99.0% (por GC)
Cicloexilamina
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001486
Número CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %