Print…
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
C0769-25G C0769-5G
TCIAC0769-25GEA 90 EUR
TCIAC0769-25G TCIAC0769-5G
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₄
Peso Molecular: 144.13 g/mol
Ponto de ebulição: 663
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001325
Número CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&vid=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %