Print…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A1068-100G A1068-25G
TCIAA1068-100GEA 587 EUR
TCIAA1068-100G TCIAA1068-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 170 °C
Densidade: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001487
Número CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7397972b389cc17f098502d2013cf0b8c34530e&vid=14af5f6c8f0da4506c76c49f564ee0daa73f18d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency