Print…
Ácido Ciclohexanecarboxílico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0470-25G C0470-500G
TCIAC0470-25GEA 16 EUR
TCIAC0470-25G TCIAC0470-500G
Ácido Ciclohexanecarboxílico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido Ciclohexanecarboxílico
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 31 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001461
Número CAS: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Merck Index: 14,02724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40df249d3b16ca0d417e270f03c152bf9d2424f7&vid=dd9011e9a0f5bf68fe03fda0b010468889fe4ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %