Print…
Cyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0888-10G C0888-25G
TCIAC0888-10GEA 36 EUR
TCIAC0888-10G TCIAC0888-25G
Cyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001323
Número CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828e15ac90e2750d824be5ce0e620b84f2f684a1&vid=cc04809349d25cca31a4117c436702c7ce9df7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %