Print…
1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclohexane-1,3-dione
C0682-25G C0682-250G
TCIAC0682-25GEA 25 EUR
TCIAC0682-25G TCIAC0682-250G
1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Cyclohexanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 105
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001585
Número CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 14,03178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7bef83303d232cf8943574e6c014247e0540a9f&vid=7dc23c922f28bbb9f1417597662c8ea45d14118d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency