Print…
Ciclopentanona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0510-25ML C0510-500ML C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA 16 EUR
TCIAC0510-25ML TCIAC0510-500ML TCIAC0510-100ML
Ciclopentanona ≥99.0% (por GC)
Ciclopentanona
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: –51°C
Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001409
Número CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f82d128dcf05fe6be2ccceeab758685eb19616c&vid=2153dc3eb99ef35824ced3fb493692aa3f0f0d61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %