Print…
Cicloexanona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pimelic Ketone
C0489-25ML C0489-500ML
TCIAC0489-25MLEA 16 EUR
TCIAC0489-25ML TCIAC0489-500ML
Cicloexanona ≥99.0% (por GC)
Cicloexanona
Fórmula: C₆H₁₀(=O)
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001625
Número CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119453616-35
Merck Index: 14,02726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d28edcf27249845bd6197f46133137203c512a&vid=76370ea145c5364e7076e75f6c8bc2090a716063&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %