Print…
Bromocyclopropane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl bromide
C1067-25G C1067-250G C1067-5G
TCIAC1067-25GEA 67 EUR
TCIAC1067-25G TCIAC1067-250G TCIAC1067-5G
Bromocyclopropane ≥98.0% (por GC)
Bromocyclopropane
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 69°C
Ponto de Inflamação: –6°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001271
Número CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f15d5a07146c8615adedbdbdda6be2946036f10&vid=1bfb99f57fa9b6c5da2b731da0a9922a39e9f1b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %