Print…
Bromocyclopentane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclopentyl bromide
B1006-25G B1006-500G B1006-100G
TCIAB1006-25GEA 20 EUR
TCIAB1006-25G TCIAB1006-500G TCIAB1006-100G
Bromocyclopentane ≥98.0% (por GC)
Bromocyclopentane
Fórmula: C₅H₉Br
Peso Molecular: 149.03 g/mol
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001359
Número CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d91c1f7ec0a8b62591c814e4518a45880174940&vid=aa3452d6d3e6ca3fa5d25b41f0b6c11a024f8142&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %