2,4-Dimethylquinoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D1237-1G
D1237-5G
TCIAD1237-1GEA
76
EUR
TCIAD1237-1G
TCIAD1237-5G
2,4-Dimethylquinoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4-Dimethylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁N Ponto de ebulição: 159°C |
Número MDL :
MFCD00006760 Número CAS: 1198-37-4 EINECS: 214-832-9 |
|
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |