Print…
6-Methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0416-25G M0416-5G
TCIAM0416-25GEA 62 EUR
TCIAM0416-25G TCIAM0416-5G
6-Methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 259°C
Ponto de Fusão: –22,2 °C
Densidade: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006804
Número CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&vid=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %