Print…
3-Methylquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0782-25G M0782-500G M0782-5G
TCIAM0782-25GEA 99 EUR
TCIAM0782-25G TCIAM0782-500G TCIAM0782-5G
3-Methylquinoline ≥98.0% (por GC)
3-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 255°C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,0673 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014661
Número CAS: 612-58-8
EINECS: 210-315-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=199c6f06f009c3cf8b3ebecd1c43afb4b1083438&vid=e22a6e9a4a594e0e25d8a8a297574b942b1d99be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %