Print…
Quinaldina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Q0005-25G Q0005-500G Q0005-100G
TCIAQ0005-25GEA 16 EUR
TCIAQ0005-25G TCIAQ0005-500G TCIAQ0005-100G
Quinaldina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Quinaldina
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 247°C
Ponto de Fusão: –2°C
Densidade: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006756
Número CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 14,08047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1601dfa5f08e58b01173c87a58719b05b1cc9792&vid=cc30712267a5d72b3c8cd30c61872c447fa99828&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %